missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Aminopeptidase N/ANPEP ELISA Kit

Artikelnummer. 17185019
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17185019

Marke: Invitrogen™ EH25RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human Aminopeptidase N/ANPEP quantitates human Aminopeptidase N/ANPEP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Aminopeptidase N/ANPEP.

CD13 (ANPEP) ist eine transmembrane zinkbindende von 150 bis 170 kDa-Ektopeptidase vom Typ II, die auf verschiedenen Zelltypen exprimiert wird. CD13 ist eine Metalloprotease, die vorzugsweise die Entfernung neutraler Aminosäuren aus kleinen Peptiden katalysiert und so bioaktive Peptide aktiviert oder inaktiviert. CD13 spielt auch eine Rolle beim extrazellulären Matrixabbau, der Antigenverarbeitung und der Signaltransduktion, ist wichtig für Entzündungsreaktionen und reguliert interzellulären Kontakt, Zellmotilität und -vaskularisation. CD13 wird durch Granulozyten, Monozyten und myeloische Leukämiezellen exprimiert und ist am Schutz leukämischer Zellen gegen Apoptose und deren Expression beteiligt, die mit einer schlechten Prognose von Karzinomen verbunden sind. CD13 fungiert als Aminopeptidase-Enzym und ist auch Alpha-Rezeptor für das Coronavirus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer alanyl (membrane) aminopeptidase; Alanyl aminopeptidase; alanyl aminopeptidase, membrane; aminopeptidase; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; aminopeptidase N/CD13; ANPEP; Apm; AP-M; Apn; AP-N; bAPN; Cd13; cluster of differentiation antigen 13 (CD13); gp150; h AP-N; hAPN; kidney aminopeptidase M; kidney Zn peptidase; KZP; Lap1; Lap-1; leucine arylaminopeptidase 1; membrane alanine aminopeptidase; membrane alanyl aminopeptidase; membrane protein p161; Microsomal aminopeptidase; myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; P150; PEPN; rAPN; Unknown (protein for MGC:126949)
Assay-Bereich 0,041 bis 10 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,041 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P15144.
Gensymbol ANPEP
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel CD13.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt