missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Aminopeptidase N/ANPEP ELISA Kit
Beschreibung
Human Aminopeptidase N/ANPEP quantitates human Aminopeptidase N/ANPEP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Aminopeptidase N/ANPEP.
CD13 (ANPEP) ist eine transmembrane zinkbindende von 150 bis 170 kDa-Ektopeptidase vom Typ II, die auf verschiedenen Zelltypen exprimiert wird. CD13 ist eine Metalloprotease, die vorzugsweise die Entfernung neutraler Aminosäuren aus kleinen Peptiden katalysiert und so bioaktive Peptide aktiviert oder inaktiviert. CD13 spielt auch eine Rolle beim extrazellulären Matrixabbau, der Antigenverarbeitung und der Signaltransduktion, ist wichtig für Entzündungsreaktionen und reguliert interzellulären Kontakt, Zellmotilität und -vaskularisation. CD13 wird durch Granulozyten, Monozyten und myeloische Leukämiezellen exprimiert und ist am Schutz leukämischer Zellen gegen Apoptose und deren Expression beteiligt, die mit einer schlechten Prognose von Karzinomen verbunden sind. CD13 fungiert als Aminopeptidase-Enzym und ist auch Alpha-Rezeptor für das Coronavirus.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | alanyl (membrane) aminopeptidase; Alanyl aminopeptidase; alanyl aminopeptidase, membrane; aminopeptidase; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; aminopeptidase N/CD13; ANPEP; Apm; AP-M; Apn; AP-N; bAPN; Cd13; cluster of differentiation antigen 13 (CD13); gp150; h AP-N; hAPN; kidney aminopeptidase M; kidney Zn peptidase; KZP; Lap1; Lap-1; leucine arylaminopeptidase 1; membrane alanine aminopeptidase; membrane alanyl aminopeptidase; membrane protein p161; Microsomal aminopeptidase; myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; P150; PEPN; rAPN; Unknown (protein for MGC:126949) |
| Assay-Bereich | 0,041 bis 10 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,041 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P15144. |
| Gensymbol | ANPEP |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?