missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18776235
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18776235 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18776235

Marke: R&D Systems FAB11305N100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 944740
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Gen-Zugriffsnummer Q9BY76
Gen-Alias angiopoietin-like 4, Angiopoietin-like protein 4, ARP4fasting-induced adipose factor, FIAFhepatic angiopoietin-related protein, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, HFARPANGPTL2, NL2, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma inducedangiopoietin-related protein, PGARangiopoietin-related protein 4, pp1158, PPARG angiopoietin related protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 protein, Gly26-Ser406, Accession # Q9BY76
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51129
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.