missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Angiostatin Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
Angiostatin Polyclonal specifically detects Angiostatin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Angiostatin |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Gen-Zugriffsnummer | P00747 |
| Gensymbole | PLG |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human Angiostatin Kringle 1-3 Val98-Ser358 with Cys188Ser & Cys316Ser substitutions Accession # P00747 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?