Learn More
Lonza™ Endotheliale Zellen der humanen Nabelschnur (HUVEC), gepoolt in EGM™−2
Gepoolte Spenderzellen sind ideal zur Verringerung der Spendervariabilität.Lonza™ Endotheliale Zellen der humanen Nabelschnur (HUVEC), gepoolt in EGM™−2, werden in EGM™−2 Medium mit Wachstumsfaktoren isoliert.
Marke:  Lonza™ C2519A
Artikelnummer. 11525859
  • 733.00 € / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Kryokonservierte HUVECs, die als gefrorene Primärzellen geliefert werden
  • Garantie für 15 Populationsverdopplungen
  • Exprimieren CD31/105 und von Willebrand Faktor VIII
  • Positiv für die Aufnahme von acetyliertem Low-density Lipoprotein
  • Alle Zellen negativ auf Mykoplasmen, Bakterien, Hefe und Pilze getestet.Für alle Spender und/oder Zellchargen wurde kein HIV-1, Hepatitis B und Hepatitis C nachgewiesen
  • Für jede erworbene Zellcharge liegt ein Analysenzertifikat vor