Learn More
Invitrogen™ Humanes APC13, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
APC13 Synthetisches Peptid, PEP-1070, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem APC13 überein. PEP-1070 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20956 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 25847 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q9BS18 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes APC13 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |