Learn More
Invitrogen™ Human ApoB100 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219562
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Stück
96 Stück
Product Code. 17115139
Brand: Invitrogen™ EH35RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human ApoB100 quantitates human ApoB100 in serum, plasma, supernatant.
Human ApoB100 quantitates human ApoB100 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ApoB100.
Apolipoprotein B (Apo B) im menschlichen Plasma ist ein Hauptprotein von Lipoproteinen niedriger Dichte (LDL) und einer Molekularmasse von ungefähr 260-500 kDa. Apolipoprotein B bindet an spezifische Rezeptoren auf Zellmembranen und ist an der Entfernung von LDL- und VLDL-Cholesterin (Lipoprotein) mit sehr niedriger Dichte aus der Zirkulation beteiligt. LDL (Low Density Lipoprotein) ist das Trägerprotein für Cholesterin im Blut. LDL bindet an seinen Rezeptor an den Kapillarwänden und vermittelt so die Aufnahme und Entfernung von Cholesterin aus der Zirkulation. In atherosklerotischen Läsionen wird oxidativ modifiziertes LDL gefunden und oxidiertes LDL von Makrophagen über den Scavenger-Rezeptor A und CD36 spezifisch erkannt und aufgenommen. Oxidiertes LDL kann ein Marker für Atherosklerose sein, aber die präzisen Veränderungen des oxidierten LDL sind nicht gut beschrieben. MDA-oxidiertes LDL scheint sich von LDL-oxidiertem auf andere Weise zu unterscheiden. Apolipoprotein B wird meist in der Leber synthetisiert und ist ein großes Apolipoprotein von Pipoproteinen mit sehr niedriger Dichte, mittlerer Dichte und niedriger Dichte (LDL) sowie ein wichtiger Bestandteil von Lipoprotein (a). Apolipoprotein B ist ein Ligand für den LDL-Rezeptor und erhöhte Spiegel sind mit vorzeitiger Atherosklerose assoziiert. Der normale Apolipoprotein-B-Plasmaspiegel liegt bei etwa 800 mg/l. Apolipoprotein B tritt im Plasma als zwei Hauptisoformen auf, apoB-48 und apoB-100. Die Darm- und die Leberformen von Apolipoprotein B werden durch ein einziges Gen aus einer einzigen, sehr langen mRNA codiert. Die beiden Isoformen haben eine gemeinsame N-Terminal-Sequenz. Das kürzere apoB-48-Protein wird nach der RNA-Bearbeitung des apoB-100-Transkripts bei Rückstand 2180 (CAA-UAA) erzeugt, was zur Erzeugung eines Stopp-Codon und zur vorzeitigen Beendigung der Translation führt. Mutationen im Apolipoprotein-B-Gen oder in seiner regulatorischen Region verursachen Hypobetalipoproteinämie, normotriglyceridämische Hypobetalipoproteinämie und Hypercholesterinämie aufgrund von Apolipoproteinen B mit defekten Liganden, Erkrankungen, die den Cholesterinspiegel im Plasma und den Apolipoprotein B-Spiegel beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zugriffsnummer AA1064; Ac1-060; AI315052; Apo B100; Apo B-100; APO B-48; apoB; apo-B; ApoB-100; apoB-48; Apolipo b; Apolipoprotein B; Apolipoprotein B (einschließlich Ag(x)-Antigen); Apolipoprotein B PI; Apolipoprotein B100; Apolipoprotein B-100; Apolipoprotein B46; Apolipoprotein B47; Apolipoprotein B48; Apolipoprotein B-48; Apolipoprotein B49; FLDB; LDLCQ4; LOX-1; MCG_129875; MGC176318; Ox-LDL-Rezeptor 1
Assay-Bereich 2,5 bis 600 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,5 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P04114.
Gensymbol APOB
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Apolipoprotein B
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis