Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human APRIL Platinum ELISA Kit
Artikelnummer. 12737676
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12737676
Marke: Invitrogen™ BMS2008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit polyklonalem Antikörper gegen humanes APRIL
  • Biotin-Konjugat (polyklonaler Anti-Human-APRIL-Antikörper)
  • Streptavidin-HRP
  • Human-APRIL-Standard, gefriergetrocknet, 100 ng/ml nach Rekonstitution
  • Probenverdünner
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von humanem APRIL.
Der ELISA für humanes APRIL (Hu A PRoliferation-Inducing Ligand) quantifiziert Hu APRIL in Humanserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu APRIL.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes APRIL misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse O75888
Assay-Bereich 0.78 bis 50.0 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,4 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 8741
Gensymbol APRIL, CD256, TALL-2, TALL2, TNLG7B, TRDL-1, UNQ383/PRO715, ZTNF2
Interassay-VK 7.1 %
Intraassay-VK 8.1 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym TNF13, TALL2, TRDL1, CD256-Antigen
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human APRIL ELISA Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Nur für Forschungszwecke