missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Arginase 1/ARG1 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18173821
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18173821 100 Tests 100 Tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18173821

Marke: R&D Systems IC8026A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 658922
Konjugat APC
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P05089
Gen-Alias AI, ARG1, arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, EC:3.5.3.1, Liver Arginase, Liver-type arginase, PGIF, Type I Arginase
Gensymbole ARG1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Arginase 1/ARG1 Met1-Lys322 Accession # P05089
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 383
Testspezifität Detects human Arginase 1/ARG1 in ELISAs.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.