Learn More
Human ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32149125 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32149125 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2630951Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T