missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human B7-1/CD80 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
B7-1/CD80 Polyclonal specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | B7-1/CD80 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Alias | Activation B7-1 antigen, B7, B71, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80, CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80 |
| Gensymbole | CD80 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?