Learn More
Human B7-1/CD80 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications
242.00 € - 2140.00 €
Spezifikation
Antigen B7-1/CD80
Klon 37711
Konzentration LYOPH
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Neutralization 0.2-1 ug/mL, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC 5-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF, In Situ Hybridization (ISH), ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18792769
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB140-SP
25 μg
242.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18772709
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB140-100
100 μg
534.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18735809
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB140-500
500 μg
2140.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
B7-1/CD80 Monoclonal specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Spezifikation
Spezifikation
B7-1/CD80
LYOPH
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF, In Situ Hybridization (ISH), ELISA
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Activation B7-1 antigen, B7, B71, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80, CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80
CD80
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
37711
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Neutralization 0.2-1 ug/mL, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC 5-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human
P33681
941
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human B7-1/CD80 Val35-Asn242 (predicted) Accession # P33681
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human B7-1/CD80 in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity or interference with recombinant human (rh) B7-2, recombinant mouse (rm) B7-1, rmB7-2, rhB7-H1, rhB7-H2, rhB7-H3 or rmPD-L2 is observed.