missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human B7-H6 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
B7-H6 Monoclonal specifically detects B7-H6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Bestellinformation
The product is shipped with polar packs.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | B7-H6 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 875001 |
| Konjugat | APC |
| Verdünnung | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Zusammensetzung | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q68D85 |
| Gen-Alias | B7 homolog 6, B7H6, B7-H6, DKFZp686I21167, DKFZp686O24166, NCR3LG1 |
| Gensymbole | NCR3LG1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?