missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human B7-H7/HHLA2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18786958
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18786958 25 μg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18786958

Marke: R&D Systems MAB8084SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

B7-H7/HHLA2 Monoclonal specifically detects B7-H7/HHLA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen B7-H7/HHLA2
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 907816
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q9UM44
Gen-Alias B7H7, HERV-H LTR-associating 2, HERV-H LTR-associating protein 2, HHLA2, Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2
Gensymbole HHLA2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human B7-H7/HHLA2 Met1-Asn344 Accession # Q9UM44
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11148
Testspezifität Detects human B7-H7/HHLA2 in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.