missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Bcl-w Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18139440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18139440 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18139440 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB824
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BCL-W/BCL2L2 Monoclonal specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BCL-W/BCL2L2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 90316
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q92843
Gen-Alias Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2L2, BCL2-like 2, Bclw, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Gensymbole BCL2L2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Bcl-w Met1-Thr172 Accession # Q92843
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 599
Testspezifität Detects human Bcl-w in Western blots.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC, as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after opening. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after opening.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie R&D Systems
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.