Learn More
Invitrogen™ Human BCMA Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15286319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15286319 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15286319 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0098
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 16 amino acids near the carboxy terminus of human BCMA. PEP-0098 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-19973.
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor is preferentially expressed in mature B lymphocytes, and may be important for B cell development and autoimmune response. This receptor has been shown to specifically bind to the tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b (TNFSF13B/TALL-1/BAFF), and to lead to NF-kappaB and MAPK8/JNK activation. This receptor also binds to various TRAF family members, and thus may transduce signals for cell survival and proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 608
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q02223
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes BCMA
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias B cell maturation antigen; B-cell maturation factor; B-cell maturation protein; BCM; BCMA; CD269; TNF receptor superfamily member 17; Tnfrsf13; Tnfrsf13a; Tnfrsf17; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Gensymbol Tnfrsf17
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS