missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human beta-Actin Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
beta-Actin Monoclonal specifically detects beta-Actin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | beta-Actin |
| Anwendungen | Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 937210 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 um filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P60709 |
| Gen-Alias | ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, betaActin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 |
| Gensymbole | ACTB |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?