Learn More
Invitrogen™ Human beta-Glucuronidase/GUSB ELISA Kit
Artikelnummer. 17105229
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17105229
Marke: Invitrogen™ EH43RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human beta-Glucuronidase/GUSB quantitates human beta-Glucuronidase/GUSB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human beta-Glucuronidase/GUSB.
Das GUSB-Gen kodiert die Beta-Glucuronidase (EC 3.2.1.31), eine lysosomale Hydrolase, die an der schrittweisen Zersetzung von Glucuronsäure-haltigen Glykosaminoglykanen beteiligt ist. Es ist ein tetrameres Glykoprotein, das aus identischen Untereinheiten besteht. Das GUSB-Gen liegt bei Mukopolysaccharidose Typ VII mutiert vor (MPS7; MIM 253220).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Ac2-223; Adipose-adipöse Speicherstörung; AI747421; asd; Beta-Glucuronidase; Beta-D-Glucuronidase; Beta-G1; Beta-Glucuronidase; BG; g; Beta; Beta Glucuronidase; Gur; Gus; GUSB; Gus-r; Gus-s; Gus-t; Gus-u; Gut; MPS7
Assay-Bereich 0,18 bis 40 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,18 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P08236.
Gensymbol GUSB
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel GUSB
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min