Learn More
Invitrogen™ Human BMP-15 ELISA Kit
Artikelnummer. 17145269
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17145269 5 x 96 Tests 1 Stück
17104793 96 Tests 96 Stück
18507914 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17145269
Marke: Invitrogen™ EH47RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human BMP-15 quantitates human BMP-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BMP-15.
BMP15, oder GDF9B ist ein Mitglied der Familie der knochenmorphogenetischen Proteine, die Teil der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Superfamilie ist, die an der embryonalen Entwicklung und der Homöostase von erwachsenen Geweben beteiligt ist. BMP15 wird ausschließlich in der Oozyte exprimiert. Es handelt sich um einen oozytespezifischen Wachstums-/Differenzierungsfaktor, der an der Oozytenreifung und follikulären Entwicklung beteiligt sein kann. Defekte in BMP15 sind die Ursache für Ovarialdysgenese Typ 2. BMP15 könnte als Oogenese-Marker verwendet werden, um die Differenzierung humaner amniotischer Stammzellen in oozytenähnliche Zellen zu verfolgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AU015375; AU018861; AU021453; BMP; Bmp15; BMP-15; knochenmorphogenetisches Protein; knochenmorphogenetisches Protein 15; C86824; C87336; GDF9B; Gdf-9 b; Wachstumsdifferenzierungsfaktor-9 B; Wachstums-/Differenzierungsfaktor 9 B; ODG2; POF4
Assay-Bereich 0,6 bis 150 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,6 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) O95972.
Gensymbol BMP15.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel BMP-15
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min