Learn More
Invitrogen™ Human BMP-15 ELISA Kit
Artikelnummer. 18507914
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18507914 10 x 96 Tests 10 Stück
17145269 5 x 96 Tests 1 Stück
17104793 96 Tests 96 Stück
3 options
Artikelnummer. 18507914
Marke: Invitrogen™ EH47RBX10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA
Human BMP-15 quantitates human BMP-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BMP-15.
BMP15, or GDF9B is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily that are involved in embryonic development and adult tissue homeostasis. BMP15 is expressed exclusively in the oocyte. It is an oocyte-specific growth/differentiation factor that may be involved in oocyte maturation and follicular development. Defects in BMP15 are the cause of ovarian dysgenesis type 2. BMP15 could be used as an oogenesis marker to track human amniotic fluid stem cells differentiation into the oocyte-like cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AU015375; AU018861; AU021453; BMP; Bmp15; BMP-15; knochenmorphogenetisches Protein; knochenmorphogenetisches Protein 15; C86824; C87336; GDF9B; Gdf-9 b; Wachstumsdifferenzierungsfaktor-9 B; Wachstums-/Differenzierungsfaktor 9 B; ODG2; POF4
Assay-Bereich 0,6 bis 150 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0.6 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Überstand, Serum, Supernatant
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) O95972.
Gensymbol BMP15
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel BMP-15
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min