missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BMPR-II Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-5316820
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18738908 25 μg 25 Mikrogramm
18712579 100 μg 100 Mikrogramm
18755009 500 μg 500 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18738908

Marke: R&D Systems MAB811SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

BMPR-II Monoclonal specifically detects BMPR-II in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BMPR-II
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 73805
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q13873
Gen-Alias BMP type II receptor, BMP type-2 receptor, BMPR2, BMPR-2, BMPR3, BMPRII, BMPR-IIprimary pulmonary hypertension 1, Bone morphogenetic protein receptor type II, bone morphogenetic protein receptor type-2, bone morphogenetic protein receptor, type II (serine/threonine kinase), BRK-3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FLJ41585, FLJ76945, PPH1BMR2, T-ALK, type II activin receptor-like kinase, type II receptor for bone morphogenetic protein-4
Gensymbole BMPR2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BMPR-II Ala26-Ile151 Accession # Q13873
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 659
Testspezifität Detects human BMPR-II in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) BMP R-IA or rhBMPR-IB.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.