Learn More
R&D Systems™ Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Parkinsons Disease: Brain: Amygdala |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Parkinson's |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Produkttyp | Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Parkinson's) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke