Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy)
Artikelnummer. 18262554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18262554 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18262554 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 €
    1009.05 € / 1 Milligramm
    Sparen 60.95 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Cerebellum
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Progressive Supranuclear Palsy
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Progressive Supranuclear Palsy)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke