Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Depression)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Depression) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Depression: Brain: Frontal Lobe |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Depression |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke