Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18599010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18599010 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18599010 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00 €
    393.75 € / 1 Milligramm
    Sparen 23.25 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Vorbereitungsmethode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel Brain Frontal Lobe