missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Pons Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Pons Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Alzheimers Disease: Brain: Pons |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Alzheimer's |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?