Learn More
R&D Systems™ Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Dementia: Brain: Thalamus |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Dementia |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Produkttyp | Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Dementia) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke