Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Human Tumor Tissue: Brain |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Tumor |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 4.7 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke