missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | C-ReactiveProtein/CRP |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 987313 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | ELISA |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-Zugriffsnummer | P02741 |
| Gen-Alias | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?