missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human C1D Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
C1D Polyclonal specifically detects C1D in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | C1D |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 2 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | Q13901 |
| Gen-Alias | C1D DNA-binding protein, C1D nuclear receptor corepressor, C1D nuclear receptor co-repressor, hC1D, MGC12261, MGC14659, nuclear DNA-binding protein, nuclear nucleic acid-binding protein C1D, small unique nuclear receptor corepressor, small unique nuclear receptor co-repressor, SUN-CoR, SUNCOR, SUNCORLRP1 |
| Gensymbole | C1D |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?