Learn More
Invitrogen™ Human C4c ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human C4c quantitates human C4c in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human C4c.
C4B ist möglicherweise an systemischem Lupus erythematodes (SLE) beteiligt. Eine chronische, rezidivierende, entzündliche und häufig febrile multisystemische Störung des Bindegewebes, die hauptsächlich durch die Beteiligung der Haut, Gelenke, Nieren und serösen Membranen gekennzeichnet ist. Sie ist von unbekannter Ätiologie, aber stellt wahrscheinlich ein Versagen der regulatorischen Mechanismen des Autoimmunsystems dar. Die Erkrankung ist durch eine Vielzahl von Funktionsstörungen des Systems, eine erhöhte Erythrozyten-Sedimentationsrate und die Bildung von LE-Zellen im Blut oder Knochenmark gekennzeichnet. Die Krankheitsanfälligkeit ist mit Variationen verbunden, die das in diesem Eintrag dargestellte Gen beeinflussen. Interindividuelle Kopienzahlvariation (CNV) der Komplementkomponente C4 und die zugehörigen Polymorphismen führen zu unterschiedlicher Anfälligkeit gegenüber SLE. Das Risiko der Anfälligkeit gegenüber SLE ist bei Patienten mit nur zwei Kopien von Gesamt-C4 deutlich erhöht. Eine hohe Kopienzahl ist ein Schutzfaktor gegen SLE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Saures Komplement C4; basisches Komplement C4; C3- und PZP-ähnliches alpha-2-Makroglobulin-domänenhaltiges Protein 2; C3- und PZP-ähnliches alpha-2-Makroglobulin-domänenhaltiges Protein 3; c4-Komplement; C4A; C4a Anaphylatoxin; C4B; C4B_2; C4B1; C4B12; C4B2; C4B3; C4B5; C4b-A; C4b-B; C4BD; C4d-A; C4d-B; C4F; CH; Chido-Form von C4; CO4; Komplement C4 beta-Kette; Komplement C4 gamma-Kette; Komplement C4-A; Komplement C4-A alpha-Kette; Komplement C4-B; Komplement C4-B alpha-Kette; Komplement C4B1a; Komplementkomponente 4 B (Chido-Blutgruppe); CPAMD2; CPAMD3 |
| Assay-Bereich | 21 bis 5000 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 21 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P0C0L5. |
| Gensymbol | C4B. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |