missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human C5orf42 (aa 2717-2793) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30208163
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30208163 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30208163

Marke: Invitrogen™ RP95011

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (57%), Rat (57%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57810 (PA5-57810. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9H799
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 65250
Name Human C5orf42 (aa 2717-2793) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C5orf42; chromosome 5 open reading frame 42; Ciliogenesis and planar polarity effector 1; CPLANE1; Hug; JBTS17; OFD6; Protein JBTS17; Transmembrane protein ENSP00000382582; uncharacterized protein C5orf42
Gebräuchliche Bezeichnung C5orf42
Gensymbol C5orf42
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz IAENIEQDFPKPEMLDLHCDKIGPVDHIEFSSGPEFKKTLASKTISISEEVRFLTHMDEEDQSDKKETSEPEFSITE
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.