missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Carboxylesterase 1/CES1 ELISA Kit
Beschreibung
Human Carboxylesterase 1/CES1 quantitates human Carboxylesterase 1/CES1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carboxylesterase 1/CES1.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der großen Carboxylesterase-Familie. Die Familienangehörigen sind für die Hydrolyse oder Umesterung verschiedener Xenobiotika wie Kokain und Heroin sowie endogene Substrate mit Ester-, Thioester- oder Amidbindungen zuständig. Sie könnten am Fettacyl- und Cholesterinester-Metabolismus teilnehmen und eine Rolle im System der Blut-Hirn-Schranke spielen. Dieses Enzym ist das wichtigste Leberenzym und agiert bei der Clearance von Lebermedikamenten. Mutationen dieses Gens verursachen einen Mangel an Carboxylesterase 1. Für dieses Gen wurden drei Transkriptvarianten gefunden, die drei unterschiedliche Isoformen kodieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | ACAT; Acyl-Coenzym A:Cholesterin-Acyltransferase; Acyl-Coenzym A:Cholesterin-Acyltransferase; Hirn-Carboxylesterase hBr1; Carboxyesterase ES-3; Carboxylesterase 1; Carboxylesterase 1 (Monozyten-/Makrophagen-Serinesterase 1); Carboxylesterase 1 A; Carboxylesterase 1 E; Carboxylesterase 1 G; Carboxylesterase 1-ähnlich; Carboxylesterase 2 (Leber); CE-1; CEH; Ces1; Ces-1; Ces1a; Ces1e; Ces1g; Ces1l; CES2; Cholesteryl-Esterhydrolase; Kokain-Carboxylesterase; Eg; EG244595; Egasyn; Es22; Es-22; ES-HTEL; Esterase 22; Esterase-22; ES-x; Gm4976; hCE-1; HMSE; HMSE1; humane Monozyten-/Makrophagen-Serinesterase 1; Leber-Carboxylesterase 1; Lebercarboxylesterase 22; Lebercarboxylesterase 3; Methylbelliferylacetat-deacetylase 1; MGC117365; Monozyten-/Makrophagen-Serinesterase; PCE-1; pI 5.5 Esterase; REH; Retinylester-Hydrolase; Serinesterase 1; SES1; Ses-1; TGH; Triacylglycerol; Triacylglycerol-Hydrolase |
| Assay-Bereich | 28,67 bis 7.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 28 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P23141. |
| Gensymbol | CES1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?