missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Carboxypeptidase A1/CPA1 ELISA Kit

Artikelnummer. 17145299
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17145299 5 x 96 Tests 1 Stück
17104823 96 Tests 96 Stück
18557854 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17145299

Marke: Invitrogen™ EH66RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human Carboxypeptidase A1/CPA1 quantitates human Carboxypeptidase A1/CPA1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carboxypeptidase A1/CPA1.

CPA1, auch bekannt als CPA, ist ein sezerniertes, monomeres Protein mit 419 Aminosäuren, das in hohem Grade in pankreatischen Geweben exprimiert wird. CPA1 fungiert als pankreatische Exopeptidase und verwendet Zink als Kofaktor, um die Freisetzung von C-terminalen Aminosäuren aus einer Vielzahl von Proteinen zu katalysieren, wodurch es eine Schlüsselrolle bei Proteinverdau und -abbau spielt. Über seine katalytische Aktivität wird CPA1 auch als an der Zymogen-Hemmung (Proenzym) beteiligt angesehen, die vermutlich dazu dient, Enzymaktivierungswege zu blockieren. Abnormale CPA1-Konzentrationen sind mit Pankreaskrebs assoziiert, was auf eine mögliche Rolle bei Tumorprogression oder Tumorsuppression hinweist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer 0910001L12Rik; Carboxypeptidase A; Carboxypeptidase A1; Carboxypeptidase A1 (Pankreas); Carboxypeptidase A1, Pankreas; Cpa; CPA1; Pankreas-Carboxypeptidase A; Pankreas-Procarboxypeptidase A
Assay-Bereich 0,65 bis 150 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,65 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P15085.
Gensymbol Cpa1.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Carboxypeptidase A1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.