Learn More
Invitrogen™ Human Carboxypeptidase A1/CPA1 ELISA Kit
Beschreibung
Human Carboxypeptidase A1/CPA1 quantitates human Carboxypeptidase A1/CPA1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carboxypeptidase A1/CPA1.
CPA1, auch bekannt als CPA, ist ein sezerniertes, monomeres Protein mit 419 Aminosäuren, das in hohem Grade in pankreatischen Geweben exprimiert wird. CPA1 fungiert als pankreatische Exopeptidase und verwendet Zink als Kofaktor, um die Freisetzung von C-terminalen Aminosäuren aus einer Vielzahl von Proteinen zu katalysieren, wodurch es eine Schlüsselrolle bei Proteinverdau und -abbau spielt. Über seine katalytische Aktivität wird CPA1 auch als an der Zymogen-Hemmung (Proenzym) beteiligt angesehen, die vermutlich dazu dient, Enzymaktivierungswege zu blockieren. Abnormale CPA1-Konzentrationen sind mit Pankreaskrebs assoziiert, was auf eine mögliche Rolle bei Tumorprogression oder Tumorsuppression hinweist.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 0910001L12Rik; Carboxypeptidase A; Carboxypeptidase A1; Carboxypeptidase A1 (Pankreas); Carboxypeptidase A1, Pankreas; Cpa; CPA1; Pankreas-Carboxypeptidase A; Pankreas-Procarboxypeptidase A |
| Assay-Bereich | 0,65 bis 150 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,65 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P15085. |
| Gensymbol | Cpa1. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |