missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1 ELISA Kit
Description
Human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1 quantitates human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der M20 Metalloprotease-Familie. Das kodierte Protein wird spezifisch im Gehirn exprimiert, ist eine homodimerische Dipeptidase, die als menschliche Carnosinase identifiziert wurde. Dieses Gen enthält Trinukleotid (CTG) und wiederholt den Längenpolymorphismus in der kodierenden Region.
Specifications
Specifications
| Zugriffsnummer | AI746433; Beta-Ala-His-Dipeptidase; Carnosinase 1; Carnosindipeptidase 1; Carnosindipeptidase 1 (Metallopeptidase M20-Familie); CN1; CNDP Dipeptidase 1; CNDP1; CPGL2; Glutamat-Carboxypeptidase-ähnliches Protein 2; HsT2308; Serum-Carnosinase; UNQ1915/PRO4380 |
| Assay-Bereich | 1,3 bis 300 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,3 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q96KN2. |
| Gensymbol | CNDP1. |
| Interassay-VK | <12% |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?