missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1 quantitates human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carnosine Dipeptidase-1/CNDP1.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der M20 Metalloprotease-Familie. Das kodierte Protein wird spezifisch im Gehirn exprimiert, ist eine homodimerische Dipeptidase, die als menschliche Carnosinase identifiziert wurde. Dieses Gen enthält Trinukleotid (CTG) und wiederholt den Längenpolymorphismus in der kodierenden Region.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AI746433; Beta-Ala-His-Dipeptidase; Carnosinase 1; Carnosindipeptidase 1; Carnosindipeptidase 1 (Metallopeptidase M20-Familie); CN1; CNDP Dipeptidase 1; CNDP1; CPGL2; Glutamat-Carboxypeptidase-ähnliches Protein 2; HsT2308; Serum-Carnosinase; UNQ1915/PRO4380 |
| Assay-Bereich | 1,3 bis 300 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,3 ng/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q96KN2 |
| Gensymbol | CNDP1 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu