Learn More
Invitrogen™ Humane Caspase 5, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
Caspase-5 synthetisches Peptid, PEP-0229, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humaner Caspase-5 überein. PEP-0229 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20111 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 838 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | P51878 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Caspase 5, human |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |