Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Caspase-8 Platinum ELISA Kit
Artikelnummer. p-7091985
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15511517
Marke: Invitrogen™ BMS2024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humane Caspase-8
  • Polyklonaler Anti-Human-Caspase-8-Nachweisantikörper (Kaninchen)
  • Anti-Kaninchen-IgG-HRP
  • Humaner Caspase-8-Standard, gefriergetrocknet, 20,00 ng/ml nach Rekonstitution
  • Probenverdünner
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Lysepuffer 10x
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Klebefolien
Sandwich-ELISA-Kit
Der ELISA für humane Caspase 8/FLICE quantifiziert humane Caspase 8 in Humanserum, Zelllysat oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante humane Caspase 8.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humane Caspase 8 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q14790
Assay-Bereich 0.16 bis 10.0 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,10 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 841
Gensymbol ALPS2B, CAP4, Casp-8, FLICE, MACH, MCH5
Interassay-VK 8.5 %
Intraassay-VK 6.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Antikörpernachweis, Anti-Kaninchen-HRP-Konjugat, Lysepuffer, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym MACH, FADD-homologe ICE/CED-3-ähnliche Protease
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 15 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke