Learn More
Invitrogen™ Human Cathepsin A/CTSA ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Cathepsin A/CTSA quantitates human Cathepsin A/CTSA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin A/CTSA.
Die Cathepsin-Familie proteolytischer Enzyme umfasst mehrere verschiedene Protease-Klassen. Die Cathepsine B, L, H, K, S und O bilden die Cystein-Protease-Klasse. Die Cathepsine D und E bilden die Asparagyl-Protease-Klasse. Die Serin-Protease-Klasse schließt Cathepsin G ein. Die Cathepsine sind im zellulären Stoffwechsel aktiv und nehmen an der Peptid-Biosynthese und dem Proteinabbau teil. Cathepsin A, eine Serincarboxypeptidase, liegt in einem Lysosomalkomplex mit hohem Molekulargewicht mit b-Galactosidase (b-gal) und a-Neuraminidase (Neu1) vor. Cathepsin A schützt b-gal und Neu1 vor intralysosomaler Proteolyse. Ein Mangel an Cathepsin A führen zu einem Mangel an b-gal und Neu1. Das Gen, das humanes Cathepsin A kodiert, wird Chromosom 20q13.12 zugeordnet. Mutationen in diesem Gen führen zu Glactosialidose, einer lysosomalen Lagerungsstörung, die sich dem Mangel an b-gal und Neu1 ergibt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AU019505; Beta-Galactosidase 2; Beta-Galactosidase-Schutzprotein; Carboxypeptidase C; Carboxypeptidase L; Carboxypeptidase Y-ähnliche Kininase; Carboxypeptidase-L; Cathepsin A; Ctsa; Deamidase; GLB2; GSL; lysosomale Carboxypeptidase A; lysosomales Schutzprotein; lysosomales Schutzprotein 20 kDa-Kette; lysosomales Schutzprotein 32 kDa-Kette; NGBE; PPCA; Ppgb; Schutzprotein Cathepsin A; Schutzprotein für Beta-Galactosidase; Urinase |
| Assay-Bereich | 0,016 bis 10 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,016 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P10619. |
| Gensymbol | CTSA |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |