Learn More
Invitrogen™ Human Cathepsin A/CTSA ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219732
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17115309 5 x 96 Tests 1 Stück
17164823 96 Tests 96 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115309
Marke: Invitrogen™ EH72RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human Cathepsin A/CTSA quantitates human Cathepsin A/CTSA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin A/CTSA.
Die Cathepsin-Familie proteolytischer Enzyme umfasst mehrere verschiedene Protease-Klassen. Die Cathepsine B, L, H, K, S und O bilden die Cystein-Protease-Klasse. Die Cathepsine D und E bilden die Asparagyl-Protease-Klasse. Die Serin-Protease-Klasse schließt Cathepsin G ein. Die Cathepsine sind im zellulären Stoffwechsel aktiv und nehmen an der Peptid-Biosynthese und dem Proteinabbau teil. Cathepsin A, eine Serincarboxypeptidase, liegt in einem Lysosomalkomplex mit hohem Molekulargewicht mit b-Galactosidase (b-gal) und a-Neuraminidase (Neu1) vor. Cathepsin A schützt b-gal und Neu1 vor intralysosomaler Proteolyse. Ein Mangel an Cathepsin A führen zu einem Mangel an b-gal und Neu1. Das Gen, das humanes Cathepsin A kodiert, wird Chromosom 20q13.12 zugeordnet. Mutationen in diesem Gen führen zu Glactosialidose, einer lysosomalen Lagerungsstörung, die sich dem Mangel an b-gal und Neu1 ergibt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AU019505; Beta-Galactosidase 2; Beta-Galactosidase-Schutzprotein; Carboxypeptidase C; Carboxypeptidase L; Carboxypeptidase Y-ähnliche Kininase; Carboxypeptidase-L; Cathepsin A; Ctsa; Deamidase; GLB2; GSL; lysosomale Carboxypeptidase A; lysosomales Schutzprotein; lysosomales Schutzprotein 20 kDa-Kette; lysosomales Schutzprotein 32 kDa-Kette; NGBE; PPCA; Ppgb; Schutzprotein Cathepsin A; Schutzprotein für Beta-Galactosidase; Urinase
Assay-Bereich 0,016 bis 10 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,016 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P10619.
Gensymbol CTSA
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Cathepsin A
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min