Learn More
R&D Systems™ Human CCR5 (NP_000570) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18461180
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
10 μg
Dimensione della confezione:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
18461180 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18461180 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41 €
    322.35 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 40.06 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Chemokine (C-C motif) Receptor 5
The Human CCR5 (NP_000570) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CCR5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CCR5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gen hCCR5
Zugriffsnummer NP_000570
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1072bp
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.