missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD163 Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB1607S-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD163 Monoclonal specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| CD163 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q86VB7 | |
| CD163 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD163 Gly46-Ser1050 Accession # Q86VB7 | |
| RUO | |
| 9332 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 215927 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, GHI/61, HbSR, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, RM3/1, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human CD163 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur