missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD25/IL-2R alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18753507
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18753507 500 μg 500 Mikrogramm
18768089 25 μg 25 Mikrogramm
18767699 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18753507

Marke: R&D Systems MAB623500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

CD25/IL-2R alpha Monoclonal specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD25/IL-2R alpha
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 24204
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P01589
Gen-Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 R alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL2R alpha, IL-2R subunit alpha, IL-2Ra, IL2RA, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Gensymbole IL2RA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD25/IL-2 R alpha Glu22-Cys213 Accession # P01589
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Testspezifität Detects human CD25/IL-2 R alpha in ELISAs and Western blots. In Western blots, detects recombinant rat CD25/IL-2 R alpha but no cross-reactivity with recombinant mouse CD25/IL-2 R alpha . In sandwich immunoassays, this antibody does not cross-react or interfere with recombinant human (rh) IL-1 RI, rhIL-1 RII, rhIL-2 R beta , rhIL-3 R alpha , rhIL-4 R, rhIL-5 R alpha , rhIL-5 R beta , rhIL-6 R, or rhgp130.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Ascites
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.