missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD25/IL-2R alpha Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
CD25/IL-2R alpha Monoclonal specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD25/IL-2R alpha |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 24204 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P01589 |
| Gen-Alias | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 R alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL2R alpha, IL-2R subunit alpha, IL-2Ra, IL2RA, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Gensymbole | IL2RA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?