Learn More
Human CD3 epsilon Antibody, R&D Systems™
Recombinant Monoclonal Antibody
245.00 € - 2120.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD3 |
|---|---|
| Klon | UCHT1R |
| Verdünnung | Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry 1-25 ug/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, T-Cell Activation, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18752729
![]() |
R&D Systems
MAB100R-SP |
25 μg |
245.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18732937
![]() |
R&D Systems
MAB100R-100 |
100 μg |
520.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18100321
|
R&D Systems
MAB100R-500 |
500 ug |
2120.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18112411
|
R&D Systems
MAB100R-01M |
1 mg |
2035.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry.Spezifikation
| CD3 | |
| Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry 1-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| CD_antigen: CD3e, CD3 antigen, delta subunit, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, CD3e, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, CD3G, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ18683, FLJ79544, FLJ94613, IMD18, MGC138597, T3DOKT3, delta chain, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| CD3E | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Recognizes the epsilon-chain of the CD3/T cell antigen receptor complex (McMichael, A.J. et al. (1987) Leucocyte Typing III: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York; Knapp, W. et al. (1989) Leucocyte Typing IV: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York; Schlossman, S. et al. (1995) Leucocyte Typing V: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York). |
| UCHT1R | |
| Western Blot, Flow Cytometry, T-Cell Activation, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 916 | |
| Human thymocytes | |
| Primary | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |