missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD30 Ligand/TNFSF8 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18706577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18706577 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18706577 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF1028SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

CD30 Ligand/TNFSF8 Polyclonal specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD30 Ligand/TNFSF8
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 0.1-15 ug/mL, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P32971
Gen-Alias CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30L, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, TNFSF8, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8
Gensymbole TNFSF8
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD30 Ligand Gln63-Asp234 Accession # P32971
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 944
Testspezifität Detects human CD30 Ligand in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.