missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD4 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD4 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1068647 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-Zugriffsnummer | P01730 |
| Gen-Alias | CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?