missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD4 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
234.15 € - 486.15 €
Spezifikation
| Antigen | CD4 |
|---|---|
| Klon | 1068647 |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18108840
![]() |
R&D Systems
MAB11436-SP |
25 μg |
248.00 € 234.15 € / 25 Mikrogramm Sparen 13.85 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18130341
|
R&D Systems
MAB11436-100 |
100 μg |
514.00 € 486.15 € / 100 Mikrogramm Sparen 27.85 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpezifikation
| CD4 | |
| Immunohistochemistry 5-15 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human CD4, Lys26-Trp390, Accession # P01730 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1068647 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01730 | |
| 920 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts