Learn More
Invitrogen™ Humanes CD4 ELISA-Kit
Artikelnummer. 17115329
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17115329 5 x 96 Tests 1 Stück
17154843 96 Tests 96 Stück
18577804 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115329
Marke: Invitrogen™ EH90RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human CD4 quantitates human CD4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD4.
Das CD4-Antigen ist an der Erkennung von MHC-Klasse-II-Molekülen beteiligt und ist ein Co-Rezeptor für HIV. CD4 wird hauptsächlich in einer Untergruppe von T-Lymphozyten exprimiert, auch T-Helferzellen genannt, kann aber auch von anderen Zellen des Immunsystems, wie Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen, exprimiert werden. Auf Gewebeebene kann die CD4-Expression in der Thymusdrüse, den Lymphknoten, den Mandeln und der Milz sowie in bestimmten Bereichen des Gehirns, Darms und anderer nicht lymphatischer Gewebe nachgewiesen werden. CD4 führt zur Initiierung oder Erweiterung der frühen Phase der T-Zellaktivierung durch die Verbindung mit dem T-Zellrezeptor-Komplex und der Proteintyrosin-Kinase, Lck. Kann auch als wichtiger Vermittler direkter, neuronaler Schäden bei infektiösen und immunvermittelten Erkrankungen des zentralen Nervensystems fungieren. In diesem Gen wurden mehrere alternativ gespleißte Transkripte identifiziert [RefSeq, July 2017].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CD4; CD4-Antigen; CD4-Antigen (p55); CD4-Antigen p55; Cd4-Molekül; CD4-Rezeptor; CD4, Allel 1; cd4a; CD4mut; Zelloberflächen-Glykoprotein CD4; fCD4; L3T4; Leu-3; Ly-4; Lymphozyten-Antigen CD4; Lymphozyten-Antigen CD4-Vorläufer; p55; T-Zellen-Differenzierungsantigen L3T4; T-Zellen-Oberflächenantigen T4/Leu-3; T-Zellen-Oberflächen-Glykoprotein CD4; T-Zellen-Oberflächenglykoprotein CD4-Vorläufer (T-Zellen-Oberflächenantigen T4/Leu-3) (T-Zellen-Differenzierungsantigen L3T4); W3/25; W3/25-Antigen
Assay-Bereich 0,614 bis 60 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,61 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P01730.
Gensymbol CD4.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel CD4.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min